1-[(4-Chlorphenyl)(phenyl)methyl]-4-(3-methylbenzyl)piperazindihydrochlorid, weißes Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
Meclizine dihydrochloride
0215534105
0215534125
ICNA0215534105EA
56.9
EUR
ICNA0215534105
ICNA0215534125
1-[(4-Chlorphenyl)(phenyl)methyl]-4-(3-methylbenzyl)piperazindihydrochlorid, weißes Pulver
1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(3-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride
Formel:
C₂₅H₂₉Cl₃N₂ Molecular Weight: 463,87 g/mol |
MDL:
MFCD00058199 CAS-Nummer: 1104-22-9 |