Propylencarbonat, Flüssigkeit
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on, Propylenglycolcarbonat, Kohlensäurepropylenglycolester
0215641590 0215641591 0215641594
ICNA0215641590EA 86.6 EUR
ICNA0215641590 ICNA0215641591 ICNA0215641594
Propylencarbonat, Flüssigkeit
Propylencarbonat
Soluble in water.
Soluble in water.
Formel: C₄H₆O₃
Molecular Weight: 102,09 g/mol
MDL: MFCD00005385
CAS-Nummer: 108-32-7