1-Hexanol, Flüssigkeit
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: Pentylcarbinol, 1-Hexylalkohol, 1-Hydroxyhexan
0215736280
ICNA0215736280EA 0 EUR
ICNA0215736280
1-Hexanol, Flüssigkeit
1-Hexanol
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Molecular Weight: 102,18 g/mol
MDL: MFCD00002982
CAS-Nummer: 111-27-3
UN: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM