Aluminiumsulfat Hydrat, weißes Pulver ACS
Lieferant: MP Biomedicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aluminum(III) sulphate xhydrate
0219140380
0219140390
0219140391
ICNA0219140380EA
34
EUR
ICNA0219140380
ICNA0219140390
ICNA0219140391
Aluminiumsulfat Hydrat, weißes Pulver ACS
Aluminiumsulfat Hydrat
Formel:
Al₂(SO₄)₃·xH₂O Molecular Weight: 366,21 g/mol Dichte: 1,69 g/mL (25 °C) (Lit.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149136 CAS-Nummer: 17927-65-0 EINECS: 233-135-0 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Synonyms | Alum; Aluminum Trisulphate; Cake Alum |
Form | White Powder |
Storage | Store at Room Temperature (15 - 30 °C) |
Assay | 98,0 - 102,0% |
Heavy Metals | ≤0,001% |
Insoluble Matter | ≤0,01% |
Chloride | ≤0,005% |
Calcium | ≤0,01% |
Magnesium | ≤0,002% |
Potassium | ≤0,005% |
Sodium | ≤0,02% |
Iron (Fe) | ≤0,002% |