Kaliumbromid ≥99,0%, weißes kristallines Pulver ACS
Lieferant: MP Biomedicals
Achtung
Synonyme: Bromkalium
0219142680 0219142690 0219142691
ICNA0219142680EA 22.6 EUR
ICNA0219142680 ICNA0219142690 ICNA0219142691
Kaliumbromid ≥99,0%, weißes kristallines Pulver ACS
Kaliumbromid
Formel: KBr
Molecular Weight: 119 g/mol
Siedepunkt: 1435
Schmelzpunkt: ~734 °C (Lit.)
MDL: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
Merck Index: 13,07701
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
Assay ≥99,0%
pH (5% aq soln) 5,0 - 8,8
Insoluble Matter <0,005%
Bromate (BrO3) <0,001%,
Iodate (IO3) <0,001%
Chloride (cl) <0,2%
Iodide (I) <0,001%
Sulfate (SO4) <0,005%
Barium (Ba) <0,002%
Heavy Metals (as Pb) <5 ppm
Iron (Fe) <5 ppm
Calcium (Ca) <0,002%
Magnesium (Mg) <0,001%,
Sodium (Na) <0,02%