Geldokumentationssystem, Quantum CX5 Edge
Lieferant: Vilber Lourmat
VILB101156791EA 7320 EUR
VILB101156791 VILB101196791 VILB101176791 VILB101196701
Geldokumentationssystem, Quantum CX5 Edge
Photodokumentations-Systeme
Das Geldokumentationssystem Quantum CX5 ist ein hochmodernes, vollständig automatisiertes und trotzdem kompaktes System mit innovativen Features und herausragender Technik. Mit nur einem Klick erlaubt es die Aufnahme von Bildern in höchster Qualität ('One-Button-Imaging').
  • Einfachste Bedienung, autonom
  • 'Scientific-Grade' Kamera mit 5 MP Auflösung und 6× automatisierter Zoomlinse
  • Robuste und lichtdichte Vollmetall-Dunkelkammer
  • Inklusive ausziehbarem Transilluminator Pad (wahlweise als UV, SUPER-BRIGHT, Blau- und Weißlicht PAD), mit nur einem Handgriff austauschbar und 'stand-alone' verwendbar
  • Dank ihrer 'Scientific Grade' Geldok-Kamera mit 5 MP Auflösung und einem lichtstarken 6× Zoom-Objektiv
  • Sensitivität - und das auf einer Aufnahmefläche von bis zu 21×26 cm
Für maximale Flexibilität in der Fluoreszenzanwendung kann zusätzlich eine optionale Epi-UV-Illuminationseinheit verbaut werden. Damit kann das System perfekt an die experimentellen Gegebenheiten angepasst werden.
Bestellinformation: Die leistungsstarke BIO-VISION Software (im Lieferumfang) bietet umfangreiche Möglichkeiten der Aufnahme, Darstellung, Auswertung und Ausgabe und ist dabei dennoch äußerst übersichtlich gestaltet und einfach zu bedienen.