Lactobionsäure ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanoic acid, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
153516-100G 153516-25G
SIAL153516-100GEA 372 EUR
SIAL153516-100G SIAL153516-25G
Lactobionsäure ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lactobionic acid
Formel: C₁₂H₂₂O₁₂
Molecular Weight: 358.30 g/mol
MDL: MFCD00078147
CAS-Nummer: 96-82-2