Weithalsflaschen, mit Schikanen und GLS 80® Schraubkappe, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
212863658 212864457 212865453
215-3875EA 29.5 EUR
215-3875 215-3876 215-3877
Weithalsflaschen, mit Schikanen und GLS 80® Schraubkappe, DURAN®
Flaschen Glasflaschen
Die Weithalsflasche, hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3.3 mit GLS 80® Gewinde hat drei vertikale Trennwände im inneren der FLasche, die Strudelbildung wird verhindert und somit wird eine effektivere Vermengung erzielt.
  • Die Flaschen sind komplett autoklavierbar
  • Einfach zu lesende, graduierte Volumen-Skala
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Komplett mit PP-Ausgießring und GLS 80® Schraubkappe
The baffles improve 'top to bottom' circulation and produce greater radial mixing. The baffles also offer other advantages such as suppressing theMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable