Öl für Wärmeübertragung
Lieferant: Thermo Scientific
268770025
268770100
ACRO268770025EA
130
EUR
ACRO268770025
ACRO268770100
Öl für Wärmeübertragung
Flüssigkeiten für Umwälzbäder
MDL No.: MFCD00147787
Dichte: 0,86
Schmelzpunkt: –6 °C
Flammpunkt: 230 °C
Erscheinungsbild: Klare, hellgelbe, ölige Flüssigkeit
Lagertemperatur: Umgebungstemperatur