Eisen(II)chlorid Tetrahydrat, reinst
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Eisenchlorür, Eisendichlorid Tetrahydrat
1.02459.9012
1.02459.1000
1.02459.9012EA
1470
EUR
1.02459.9012
1.02459.1000
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat, reinst
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat
Formel:
FeCl₂·4H₂O Molecular Weight: 198.81 g/mol Schmelzpunkt: 677 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149709 CAS-Nummer: 13478-10-9 EINECS: 231-843-4 UN: 3260 |