Schutzbrillen, uvex pheos cx2
Lieferant: UVEX
9198.285 9198.237 9198.256 9198.257 9198.258 9198.064 9198.275 9198.223
111-2152EA 26.8 EUR
111-2152 111-2148 111-2149 111-2150 111-2151 111-2387 UVEX9198.275 UVEX9198.223
Schutzbrillen, uvex pheos cx2
Schutzbrillen
Brillen mit modernem, sportivem Design und innovativer Uvex duo component-Technologie für höchsten Tragekomfort.
  • Komfortabler Schutz durch direkt angespritzte Stirn- und Nasenpads
  • Maximaler Schutz durch Twist Temple-Technologie für perfekten, rutschsicheren Sitz
  • Die Linsen mit zweifachen konvexen Linsen bieten ein perfektes Sichtfeld
  • Ausgezeichnete Belüftung sorgt für gutes Augenklima
  • Dank des schlanken Brillenbügels lässt sich die Brille mit anderer Schutzausrüstung (Ohrenschützer, Helme und Mützen) kombinieren
  • CBR65 Modell: Contrast (verbesserter