VWR® OIML, Kalibriergewichte, Klasse E1, mit Kalibrierzertifikat
Lieferant: VWR
VWR®
611-3639EA 304 EUR
611-3639 611-3650 611-3651 611-3640 611-3641 611-3652 611-3653 611-3642 611-3643 611-3654 611-3644 611-3655 611-3656 611-3645 611-3646 611-3657 611-3635 611-3636 611-3647 611-3637 611-3648 611-3638 611-3649
VWR® OIML, Kalibriergewichte, Klasse E1, mit Kalibrierzertifikat
Gewichte Kalibriergewichte
Gewichte der OIML-Klasse E1 dienen zur Sicherung der Rückführbarkeit zwischen den nationalen Massenormalen (deren Werte vom Internationalen Kilogramm-Prototyp abgeleitetet werden) und den Gewichtstücken der Klasse E2 und niedriger. Sie können auch mit Mikrowaagen verwendet werden. Antimagnetische Gewichte aus Kobaltlegierung sind von 1 bis 500 mg erhältlich. Die in Kunststoffboxen verpackten Drahtgewichte sind einfach zu lagern. Die antimagnetischen Knopfgewichte aus korrosionsbeständigem, hochglanzpoliertem Edelstahl sind von 1 bis 200 g erhältlich. Diese Gewichte sind ebenfalls in Kunststoffboxen verpackt, die leicht zu verstauen sind. Zudem sind Gewichtssätze, wahlweise aus Kobaltlegierung oder Edelstahl und in Kunststoff- oder Holzboxen, erhältlich.
  • Eindeutige Identifikationsnummer gewährleistet Rückführbarkeit (bei Gewichten ab 1 g)
  • Lasergravur verbessert die Lesbarkeit der Kennzeichnungen
  • Lieferung mit COFRAC-Zertifikat
Standards: Entsprechen der OIML-Empfehlung R111.
Verpackung: Die Kunststoffboxen sind in Schutzfolie vakuumverpackt, um die Box und das Kalibriergewicht während des Transports zu schützen.