Antimon-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
456632HEA
157
EUR
456632H
457002K
85595.180
Antimon-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Standards
Kationischer Standards
Antimon-Standards
- Hergestellt aus hochreinen Säuren, Wasser vom ASTM Typ I (18 Megaohm)
- Lösung mittels Titration gemessen
- Endkonzentration geprüft gemäß Referenzmaterial des NIST
- Maximale Gesamtunsicherheit: 0,5% (typisch)
- Lieferung inklusive vollständigem Analysenzertifikat
Matrizen für 1.000 und 10.000 ppm enthalten geringe Mengen von Weinsäure.
Standards: Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ISO 17025 akkreditiert sind.