Salzsäure 6 mol/l (6 N) für die biopharmazeutische Produktion
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
85401.320EA 50.7 EUR
85401.320 85401.460
Salzsäure 6 mol/l (6 N) für die biopharmazeutische Produktion
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt 5.7 - 6.3 mol/l
Aussehen Entspricht
Freies Brom oder Chlor Entspricht
Identifikation Entspricht
Färbung Max. 10 APHA
Verdampfungsrückstand Max. 100 ppm
Freies Chlor Max. 1 ppm
Schwermetalle (z.B Pb) Max. 1 ppm
Glührückstand (SO4) Max. 80 ppm
SO3 (Sulphit) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphat) Max. 5 ppm
As (Arsen) Max. 1.5 ppm
Reste von Metallkatalysatoren Anwesenheit unwahrscheinlich
Reste von Lösungsmitteln (ICH Q3C) Entfernt während der Herstellung
Endotoxin Max. 0.5 EU/ml
Filtriert bei 0,2 µm Bestätigt