Deaktivierte Schutz-/Retentionsspaltsäulen/Transferleitungen mit mittlerer Polarität (Quarzglas)
Lieferant: Restek
REST10048EA 140 EUR
REST10048 REST10047 REST10049-600 REST10102 REST10049 REST10044-600 REST10045-600 REST10046-600 REST10097 REST10099 REST10033 REST10098 REST10032 REST10013 REST10012 REST10043-600 REST10048-600 REST10042 REST10041 REST10044 REST10100 REST10022 REST10043 REST10101 REST10046 REST10045 REST10023
Deaktivierte Schutz-/Retentionsspaltsäulen/Transferleitungen mit mittlerer Polarität (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Deaktivierte Guard-/Retention-Gap-Säulen mit mittlerer Polarität eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum und sind nachweislich mit den meisten gängigen Lösungsmitteln kompatibel.
  • Getestet mit einer umfassenden Testmischung, um eine hohe Trägheit sicherzustellen
  • Nützlich für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Zur Verwendung mit den meisten gängigen Lösungsmitteln
  • Maximale Temperatur: 325 °C
  • 30- und 60-Meter-Längen werden in 5-Meter-Abschnitte gebändert