VWR® Traceable®, Thermo-Hygrometer mit Remote-Alarm
Lieferant: VWR Collection
620-2486EA 144 EUR
620-2486 620-2487
VWR® Traceable®, Thermo-Hygrometer mit Remote-Alarm
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Diese Thermohygrometer eignen sich hervorragend für Routine-Messungen, Überwachungen rund um die Uhr, Qualitätskontrollen und kritische experimentelle Anforderungen. Perfekt für den Einsatz in Abzügen, Klassenräumen, Lagerräumen, Umgebungskammern und chemischen Lagerbereichen.
  • Dreifach-Anzeige für Min./Max. und aktuelle Feuchtigkeits-/Temperaturwerte
  • Speicher für Minimum-/Maximum-Temperatur und -Luftfeuchtigkeit
  • Alarmfunktion für obere/untere Grenzwertüberschreitung kann vom Benutzer in Abstufungen von 1% RH oder 1° eingestellt werden
  • Umschaltbar zwischen F und °C
  • Remote-Sensor für Feuchtigkeit/Temperatur mit 2,1-m-Kabel
* Temperatur
** Luftfeuchtigkeit
*** Temperaturfühler
Standards: Individuell kalibriert, ISO 17025-zertifiziert; Individuell zertifiziert, auf NIST rückführbar.
Lieferumfang: Wird mit Traceable® Zertifikat, Batterie, externem Fühler, ausklappbarem Ständer und Wandbefestigung geliefert.