Kapillarsäulen, Rtx®-PCB (Quarzglas)
Lieferant: Restek
41302 41304 41303 13226 13239
REST41302EA 634 EUR
REST41302 REST41304 REST41303 REST13226 REST13239
Kapillarsäulen, Rtx®-PCB (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Diese proprietären Crossbond-Phasensäulen mit einzigartigem Polymer eignen sich für die PCB-Analyse mittels GC-ECD oder GC-MS.
  • Gute Ergebnisse für andere halbflüchtige Stoffe
  • Geringe Polarität und inert gegenüber Wirkstoffen
  • Temperaturstabilität bis 340 °C