Kapillarsäulen, Rxi®-17 (Quarzglas)
Lieferant: Restek
13520 13524 13523 13502 13538 13553 13555
REST13520EA 450 EUR
REST13520 REST13524 REST13523 REST13502 REST13538 REST13553 REST13555
Kapillarsäulen, Rxi®-17 (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Diese Rxi®-17-Allzwecksäulen eignen sich für Pestizide, Herbizide, Kolophoniumsäuren, Phthalatester, Triglyceride und Sterole.
  • Phase mit mittlerer Polarität, Crossbond Diphenyl-Dimethylpolysiloxan
  • Temperaturbereich von 40 bis 320 °C