Zentrifugen, Tischmodell, ungekühlt/gekühlt, 5810 / 5810 R (IVD-Version)
Lieferant: EPPENDORF
5810000.017 5811000.010 5810000.068 5811000.061 5810000.327 5811000.320 5810000.424 5810000.360 5811000.363 5810000.467 5811000.460 5810000.521 5811000.622 5811000.665 5811000.827 5810000.629
521-0076EA 6027 EUR
521-0076 521-0103 521-0143 521-0148 521-0996 521-0998 521-0997 521-1144 521-1145 521-1146 521-1147 521-1716 521-1684 EPPE5811000.665 521-2054 521-2053
Zentrifugen, Tischmodell, ungekühlt/gekühlt, 5810 / 5810 R (IVD-Version)
Zentrifugen Tischzentrifugen
Diese zuverlässige Zentrifuge für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz vereint außergewöhnliche Flexibilität und Kapazität sowohl für Gefäße als auch Platten mit einer besonders kleinen Stellfläche. Dank ihres modularen Aufbaus können praktisch alle handelsüblichen Gefäße zentrifugiert werden. Die stapelbaren Adaptermodule werden bis zur benötigten Gefäßhöhe aufeinandergesetzt und an den Bügeln in die Rechteckbecher eingelassen. Die standfesten Adapter aus Kunststoff sind solide gefertigt und leicht zu reinigen. Bei Kontamination mit bioaktivem Probenmaterial können sie komplettMore Product Information