VWR® Standard and Advanced, Vortex-Schüttler, für Mikrotiterplatten oder Röhrchen
Lieferant: VWR
VWR®
444-0993EA 412 EUR
444-0993 444-0985 444-0992 VWRU89399-884 VWRU89399-880 444-0986
VWR® Standard and Advanced, Vortex-Schüttler, für Mikrotiterplatten oder Röhrchen
Schüttler Vortex-Schüttler
Der VWR® Standard Mikrotiterplatten-Vortex-Schüttler ist ein Analoggerät mit variabler Drehzahl, dessen hohe Drehzahl und kleiner Orbit für das effektive Mischen von Mikrotiterplatten optimal ist. Der Schüttler eignet sich hervorragend für Anwendungen, die wiederholbare Resultate erfordern.
  • Beide Modelle sind für Dauerbetrieb konzipiert
  • Ideal zum Schütteln von Mikrotiterplatten oder Röhrchen
  • Ein optionaler Halter für zwei Mikrotiterplatten ist erhältlich
  • Advanced-Modell besitzt LED-Anzeigen für Drehzahl und Zeit
  • Kann bei 4 bis 40 °C (85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
Features touch pad controls and LED displays for accurate speed (rpm) and time (minutes and seconds) results. Microprocessor control maintains set speed for strong, consistent mixing. Timer displays elapsed time or a user-defined time limit, the unit will shut off when time reaches zero. Both models feature two modes of operation: 'Touch' mode activates mixing when cup head is depressed or 'On' mode for continuous operation with microplate attachment.
Lieferumfang: Wird mit einem Rundkopf, einem Halter für eine einzelne Mikrotiterplatte und einem abnehmbaren EU-Stecker mit UK- und CH-Adaptern geliefert. Als optionales Zubehör sind ein Ersatz-Rundkopf, ein Halter für zwei Mikrotiterplatten und ein Ersatzhalter für eine Mikrotiterplatte erhältlich.