pH-Papiere, ohne Farbskala
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
90705 90711 90713 91106 91107 91108 91116 91117 91118 91126 91127 91128 90712 90701 90703
MANA90705EA 24.3 EUR
MANA90705 MANA90711 MANA90713 MANA91106 MANA91107 MANA91108 MANA91116 MANA91117 MANA91118 MANA91126 MANA91127 MANA91128 MANA90712 MANA90701 MANA90703
pH-Papiere, ohne Farbskala
Testpapiere pH-Indikatorstreifen
Bei diesen Papieren handelt es sich um einfache, komplett imprägnierte Indikatorpapiere, mit deren Hilfe keine exakten pH-Bestimmungen, sondern nur pH-Einstellungen bei speziellen chemischen Arbeitsabläufen vorgenommen werden können. Aus diesem Grunde gibt es für diese Papiere keine Farbvergleichsskala.
  • Langzeitstabil und geschützt gegen äußere Einflüsse durch Kunststoffverpackung
  • Kein Zubehör nötig - jederzeit sofort einsatzbereit
  • Schnelle und einfache pH-Bestimmung