Sporizid, Actril® Kalt-Sterilisationsmittel
Lieferant: Minntech
148-0104EA 42.1 EUR
148-0104 148-0106 148-0111 141-0248
Sporizid, Actril® Kalt-Sterilisationsmittel
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Actril® Cold Sterilant ist ein gebrauchsfertiges, effektives, viruzides, bakterizides, fungizides und sporizides Oberflächen-Desinfektionsmittel für pharmazeutische Umgebungen. Es ist vollständig biologisch abbaubar und enthält nur Rohstoffe von pharmazeutischer Qualität.
  • Keine Verdünnung erforderlich
  • Bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid und sporizid
  • Schneller, sicherer und weniger korrosiv als Aldehyd-basierte Flüssigkeiten
  • Gefiltert durch 0,2-µm-Filter