Kulturröhrchen, Corning®
Lieferant: Corning
430157 430172
734-1697EA 381.94 EUR
734-1697 734-1701
Kulturröhrchen, Corning®
Röhrchen Kulturröhrchen
Optisch klares PS.
  • TC-behandelten Röhrchen werden im Gestell geliefert
  • Unbehandelte Röhrchen werden lose verpackt geliefert
  • Gammasterilisiert
  • Als pyrogenfrei zertifiziert
Culture tubes with threaded plug seal caps.