Zellkulturschalen, unbehandelt, Corning®
Lieferant: Corning
430588 430589 430591 430597
734-1707EA 238.49 EUR
734-1707 734-1708 734-1709 734-1710
Zellkulturschalen, unbehandelt, Corning®
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
Durchsichtiges PS. Für Anwendungen, bei denen Zellhaftung nicht erwünscht ist.
  • Mit Stapelleisten zur leichteren Handhabung
  • Lieferung mit Belüftungsnocken für kontinuierlichen Gasaustausch
  • Gammasterilisiert
  • Als pyrogenfrei zertifiziert