Leselupen, easyPOCKET
Lieferant: ESCHENBACH OPTIK
152110 152122
630-1037EA 89.4 EUR
630-1037 630-1321
Leselupen, easyPOCKET
Lupen
Diese Taschenlupen bieten Vergrößerung und Licht im Scheckkartenformat.
  • Ultraflaches und leichtes Design
  • Diffraktiv asphärische PXM®-Leichtlinse
  • SMD-LED-Beleuchtung, die sich beim Herausziehen der Linse einschaltet
  • Einfache Handhabung - kein Lampenwechsel erforderlich
Bestellinformation: Supplied with two button cells.
Lieferumfang: Werden mit zwei Knopfzellen geliefert.