Sterile transfer caps for Erlenmeyer flasks, Corning®
Lieferant: Corning
431444 431445 431446 431447 431448 431449
734-4209EA 574.34 EUR
734-4209 734-4210 734-4211 734-4212 734-4213 734-4214
Sterile transfer caps for Erlenmeyer flasks, Corning®
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Die Transferverschlüsse haben zwei Anschlüsse. Ein Anschluss endet in einer 50-mm Filterscheibe mit 0,2 µm Porenweite und der andere Anschluss ist ein C-Flex-Schlauch, der entweder in einem Luer-Lock (außen) oder einer Schnellverbindung aus Polycarbonat (außen) endet.
  • Tauchrohr reicht bis zum Kolbenboden und ermöglicht so einen unkomplizierten aseptischen Flüssigkeitstransfer
  • Für 1-, 2- und 3-l-Erlenmeyerkolben aus Kunststoff geeignet
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904