Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Lieferant: Corning
430314 430320
734-1830EA 111.6 EUR
734-1830 734-1831
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filter Flaschenaufsatzfilter
Celluloseacetat-Membran, PS-Trichter, PP-Zentrifugenröhrchen.
  • 50 mm Membrandurchmesser
  • Minimiert unnötige Transfers durch direktes Filtern in 50 ml-Zentrifugenröhrchen
  • Zwei Ständer für Zentrifugenröhrchen pro Verpackungseinheit
  • Jedes PP-Zentrifugenröhrchen wird mit einzeln verpackten Kappen zur Lagerung geliefert
  • Individuell verpackt, steril, als pyrogenfrei zertifiziert
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung RECs, ISO 14001 - Oneonta