VWR® Advanced 10000, Kreisschüttler
Lieferant: VWR Collection
444-2919EA 3740 EUR
444-2919 444-2920 444-2921 444-2922 444-2923 444-2918
VWR® Advanced 10000, Kreisschüttler
Schüttler Kreisschüttler
Digitale Schüttler mit Mikroprozessorsteuerung, ideal für zahlreiche Mischanwendungen mit schwerer Beladung, z. B. Zellkulturen, Löslichkeitsstudien und Extraktionsverfahren. Die variable Drehzahlregelung sorgt für eine konstante, gleichmäßige Schüttelbewegung. Das Accu-Drive Schüttelsystem sorgt für ausgezeichnete Drehzahlkontrolle, Genauigkeit, Sicherheit und Belastbarkeit. Das Schüttelsystem überwacht dabei kontinuierlich die Schüttelgeschwindigkeit und hält den Sollwert auch bei sich ändernder Beladung aufrecht.
  • Anzeige von Drehzahl und Zeit auf zwei unabhängigen LED-Displays
  • Integrierte Zeitschaltuhr (1 Sek. bis 160 Std.) mit Anzeige der vergangenen Zeit oder Countdown-Funktion, automatischer Abschaltung und akustischem Alarm bei Programmende
  • Kann zwischen −10 und +60 °C (max. 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Inkubator, CO₂-Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
  • Garantie von 5 Jahren auf Motor und Antriebsmechanismus
Die angezeigte Drehzahl entspricht mit einer max. Abweichung von 1% der Solldrehzahl (wenn die Drehzahl über 100 min⁻¹ beträgt). Für mehr Sicherheit lässt sich die Drehzahl mithilfe der Ramping-Funktion langsam auf den Sollwert erhöhen. Der eingebaute Beladungsensor kann eine Unwucht erkennen und verringert die Drehzahl automatisch, um ein Verschütten zu verhindern und die Proben zu schützen. Der Drehzahl-Kalibriermodus ermöglicht dem Benutzer die Kalibrierung der Drehzahlanzeige, und der serielle RS232-Anschluss bietet eine 2-Wege-Kommunikation für die Datenprotokollierung und die Gerätesteuerung.
Lieferumfang: Lieferung mit rutschfester Gummimatte, jedoch ohne Aufsätze. Entsprechendes Zubehör muss separat bestellt werden.