VWR® Traceable Plus, Thermometer mit Dreifachdisplay und großen Ziffern
Lieferant: VWR
VWR®
620-1582EA 141 EUR
620-1582 620-1583
VWR® Traceable Plus, Thermometer mit Dreifachdisplay und großen Ziffern
Thermometer Digitalthermometer
Traceable Plus Digitalthermometer überwachen die Temperaturen in Gefrierschränken, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken.
  • Speicherung von Minimum- und Maximumwerten
  • Kalibrierpunkte bei 0 und 50 °C
  • Dreifach-Anzeige: Maximal-, Minimal- und aktuelle Temperatur
  • Alarm bei Über- oder Unterschreitung der Grenzwerte; programmierbar in Schritten von 1,0 °C
  • Fühler wird durch eine Flasche vor kurzzeitigen Temperaturveränderungen beim Öffnen der Gefrierschranktür geschützt (nur bei 620-1582)
Bottle sensor in glycol solution or standard wire probe sensor (bullet).
Standards: Auf NIST rückführbar. Erfüllen sämtliche Anforderungen des CDC an Thermometer und Impfstoffthermometer. Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Lieferung inkl. Traceable-Kalibrierungszertifikat, Batterie Typ AAA, Kunststoffgehäuse, Sensor in Flasche oder freiliegendem Sensor mit 3 m langem Kabel, ausklappbarem Ständer, Aussparung für Wandbefestigung, VELCRO®-Klettbändern und Magnetstreifen für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten.