Zentrifugen, Tisch-/Standmodelle, ungekühlt/gekühlt, ROTANTA 460 / 460R / 460RF
Lieferant: Hettich
5660 5650 5660-50 5670 5675
521-1605EA 9990 EUR
521-1605 521-1604 521-2103 521-2265 521-1549
Zentrifugen, Tisch-/Standmodelle, ungekühlt/gekühlt, ROTANTA 460 / 460R / 460RF
Zentrifugen Tischzentrifugen
Qualitativ hochwertige Zentrifugen mit hervorragender Leistung und einer breiten Zubehörpalette, die einen schnellen, reibungslosen Betrieb im täglichen Laboreinsatz garantieren.
  • Elektrisch gesteuerte Deckelverriegelung
  • Bedienoberfläche ermöglicht einfache Eingabe und die Definition und Auswahl von bis zu 89 komplexen Programmen
  • Gekühlte Standzentrifuge ROTANTA 460 RF hat eine Breite von nur 55,4 cm und ist damit ideal für Labors mit begrenztem Platz
  • Temperaturregelung für Modelle mit Kühlung in einem Bereich von –20 bis +40 °C
  • Sicherheitsmerkmale:
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell ROTANTA 460 R ROTANTA 460 ROTANTA 460 R (gekühlt und beheizt) ROTANTA 460 RC ROTANTA 460 RF
Environmentally Preferable
Max. Kapazität 4×750 ml 4×750 ml 4×750 ml 4×750 ml 4×750 ml
Max. speed 15000 min⁻¹ 15000 min⁻¹ 15000 min⁻¹ 15000 min⁻¹ 15000 min⁻¹
Max. RZB 24400 ×g 24400 ×g 24400 ×g 24400 ×g 24400 ×g
Temperatur –20...+40 °C –20...+90 °C –20...+40 °C –20...+40 °C
Timer 1 Sek. bis 99 Std. 59 Min. 59 Sek., kontinuierlicher Betrieb, Kurzzyklusbetrieb, Impuls-Taste 1 Sek. bis 99 Std. 59 Min. 59 Sek., kontinuierlicher Betrieb, Kurzzyklusbetrieb, Impuls-Taste 1 Sek. bis 99 Std. 59 Min. 59 Sek., kontinuierlicher Betrieb, Kurzzyklusbetrieb, Impuls-Taste 1 Sek. bis 99 Std. 59 Min. 59 Sek., kontinuierlicher Betrieb, Kurzzyklusbetrieb, Impuls-Taste 1 Sek. bis 99 Std. 59 Min. 59 Sek., kontinuierlicher Betrieb, Kurzzyklusbetrieb, Impuls-Taste
Stromversorgung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
B×T×H 770×706×456 mm 554×706×456 mm 770×706×456 mm 554×697×683 mm 554×697×961 mm
Gewicht 141 kg 101 kg 141 kg 140 kg 164 kg