Kapillarsäulen, Rtx®-BAC2 (Quarzglas)
Lieferant: Restek
18000 18002 18000-6850 18002-6850
REST18000EA 821 EUR
REST18000 REST18002 REST18000-6850 REST18002-6850
Kapillarsäulen, Rtx®-BAC2 (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Anwendungsspezifische Säulen für die Blutalkoholanalyse - erreichen Sie eine Basislinienauflösung in weniger als drei Minuten.
  • Ideal für den Missbrauch von Inhalationsanästhetika, γ-Hydroxybutyrat (GHB)/γ-Butyrolacton (GBL), Glykolen und gängigen industriellen Lösungsmitteln
  • Die Rtx®-BAC2-Bestätigungssäule bietet vier Änderungen der Elutionsreihenfolge unter den gleichen Bedingungen
  • Stabil bis 260 °C
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable