pH-Elektroden für allgemeine Laboranwendungen, Polilyte Lab
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
238403 242058 242060 242062 242059
662-9220EA 136 EUR
662-9220 662-9237 662-9236 662-9238 662-2080
pH-Elektroden für allgemeine Laboranwendungen, Polilyte Lab
Elektroden pH-Elektroden
Robuste, kombinierte pH-Elektroden für den täglichen Laborgebrauch. Universell einsetzbar, besonders geeignet für Messungen in Emulsionen/Suspensionen.
  • Durch die Single Pore wird ein Verstopfen des Diaphragmas unmöglich
  • Wartungsfrei dank Polisolve-Elektrolyt
  • Everef-B-Referenzsystem für verlängerte Lebensdauer
pH-Bereich: 0 - 14
Temperaturbereich: −10...+80 °C
Referenzsystem: Everef-B
* Integrierter Temperaturfühler NTC 30 kOhm
** Integrierter Temperaturfühler Pt1000
Bestellinformation: Mit Seriennummer und individuellem Prüfzertifikat. Elektroden mit S7-Steckkopf werden ohne Kabel geliefert. Dieses muss separat bestellt werden.