Flaschen, Enghals, mit Schraubverschluss
Lieferant: witeg Labortechnik
5.889.050 5.889.100 5.889.250
WITG5.889.050EA 1.1 EUR
WITG5.889.050 WITG5.889.100 WITG5.889.250
Flaschen, Enghals, mit Schraubverschluss
Flaschen Glasflaschen
Enghalsflaschen, aus Natronglas, braun, mit schwarzem Schraubverschluss.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Einsatz bei Anwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Rundgewinde gemäß DIN 168
Hervorragend für die Probenahme, die Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten geeignet. Braunes Glas zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.