Acrylamid, Elektrophoresequalität
Lieferant: MP Biomedicals
04814340 04814349
ICNA04814340EA 56.4 EUR
ICNA04814340 ICNA04814349
Acrylamid, Elektrophoresequalität
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Acrylamid ist ein Monomer, das in verschiedenen Syntheseprozessen zur Bildung von Polymeren und Copolymeren verwendet wird. Es polymerisiert in Gegenwart freier Radikale in wässrigen Lösungen. Es wird üblicherweise zur Herstellung von Polyacrylamidgelen für die elektrophoretische Trennung von Biomolekülen verwendet.
  • Geeignet für den Einsatz in der Elektrophorese
  • Reinheit >99 %
  • pH 5,0 bis 7,0 in 1 %iger wässriger Lösung
  • Kann als Trockenmittel bei Raumtemperatur gelagert werden
  • Löslich in Wasser (1 %ige wässrige Lösung), Methanol (155 g/100 ml), Ethanol (86 g/100 ml), Alkohol, Aceton (63,1 g/100 ml); in Benzol oder Heptan nur minimal löslich