VWR®, Digitale Mini-Blockthermostate
Lieferant: VWR Collection
460-0334EA 594 EUR
460-0334 460-0335 460-0336 460-0337
VWR®, Digitale Mini-Blockthermostate
Blockthermostate Blockthermostate, digital
Diese Mini-Blockthermostate eignen sich hervorragend für Anwendungen, die genaue und reproduzierbare Ergebnisse erfordern. Diese handlichen Geräte benötigen nur wenig Stellfläche. Es sind Modelle mit oder ohne beheiztem Deckel erhältlich. Die Geräte eignen sich hervorragend für Immunoassays, ELISA- und LAMP-Assays, Enzymreaktionen, Denaturierungen und Blutbanken.
  • LED-Anzeige für Temperatur und Zeit
  • Temperaturbereich von Umgebungstemperatur + 5 °C bis 100 °C
  • Temperaturgenauigkeit: ±0,5 °C (Modelle mit beheiztem Deckel: ±0,3 °C)
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Abfallreduzierend
B×T×H 127×160×123 mm 127×160×123 mm
Gewicht 1,3 kg 1,3 kg