Vakuumpumpen, LABOPORT®, N 840, N 842, N 860
Lieferant: KNF
N840.3FT.18 N842.3FT.18 057634/045052
189-0017EA 2153 EUR
189-0017 181-3336 181-3920
Vakuumpumpen, LABOPORT®, N 840, N 842, N 860
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Ein- oder zweiköpfige chemikalienbeständige, trockenlaufende Membranpumpen für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Sie fördern und evakuieren unverfälscht, d.h. die Medien werden nicht verunreinigt.
  • Dank der zu 100% ölfreien Förderung kann das Medium weder beim Fördern und Evakuieren noch bei der Kompression kontaminiert werden
  • Hohe Beständigkeit gegenüber Dämpfen und Kondensaten
  • Chemikalienbeständig, für die Verwendung mit sehr aggressiven und korrosiven Gasen und Dämpfen geeignet
  • Wartungsfrei, umweltfreundlich; die Pumpen arbeiten ohne Wasser, wodurch kein kontaminiertes Abwasser produziert wird
Application: Fluid aspiration, degassing, gel drying, rotary evaporation, centrifugal concentration, distillation.
Umfasst eine patentierte, spannungsoptimierte Membran, die eine verringerte Baugröße der Pumpe und längere Lebensdauer der Membran ermöglicht. Alle Teile, die mit den Medien in Kontakt kommen, bestehen aus chemikalienbeständigen, fluorierten Kunststoffen.
Bestellinformation: Beinhaltet chemikalienbeständige Membranpumpe mit Temperatur-Schutzschalter, Netzsicherung, Verbindungskabel und Schlauchanschlüsse aus PTFE für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 10 mm.