Kapillarsäulen, Rxi®-XLB (Quarzglas)
Lieferant: Restek
13723 13705 13753 43702
REST13723EA 857 EUR
REST13723 REST13705 REST13753 REST43702
Kapillarsäulen, Rxi®-XLB (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Rxi®-XLB-Säulen (Quarzglas) sind ideal für viele GC-MS-Anwendungen, einschließlich Pestiziden, PCB-Kongeneren (z. B. Aroclor-Mischungen) und PAKs.
  • Extrem geringes Bluten
  • Einzigartige Selektivität
  • Temperaturbereich: 30 bis 360 °C
Ideal für die Analyse aktiver Verbindungen mit hohem Molekulargewicht. In Verbindung mit Inertheit und hoher thermischer Stabilität eignen sich Rxi-XLB-Säulen ideal für die Analyse halbflüchtiger Verbindungen in Trinkwasser.