Reagenz IV, Organelle-ID RGB®
Lieferant: Enzo Life Sciences
Organelle-ID™
ALEXENZ-53009-C200EA 532 EUR
ALEXENZ-53009-C200 ENZOENZ53009C200
Reagenz IV, Organelle-ID RGB®
Proteinkonjugate und Markierungen
Organelle-ID RGB® Reagenz IV ist eine Mischung aus einem zellpermeablen, rot fluoreszierendem Farbstoff für das endoplasmatische Retikulum, einem grün fluoreszierendem Lysosomen-Farbstoff und einem blau fluoreszierendem Zellkern-Farbstoff.
Zur Visualisierung der Zielorganellen mittels Fluoreszenz-/Konfokalmikroskopie.