VWR®, Ballonflaschen, rund, Hygienehals, PP
Lieferant: VWR Collection
216-1897EA 237 EUR
216-1897 216-1910 216-1920
VWR®, Ballonflaschen, rund, Hygienehals, PP
Flaschen Ballons
Ideal für Bioprozessanwendungen. Verfügt über einen Hygieneflansch (76 mm), der Standard-TC-Anschlüsse aufnimmt.
  • Mit bequemen Schultergriffen
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar
Standards: Harz entspricht US FDA 21 CFR, USP Klasse VI.