Tupfers im Röhrchen
Lieferant: Copan
710-0430EA 57.7 EUR
710-0430 710-0458 710-0457 710-0181 710-0929 710-0461 710-0928
Tupfers im Röhrchen
Tupfer Tupfer im Röhrchen
Swabs in tubes manufactured from high quality PP.
  • Sterile
  • Each tube has a tamper-proof cap
  • Batch number, expiry date, and full description printed on each tube
Suitable for medical use guarantees that all swab tubes are non toxic and have low moisture permeability.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904