Schraubverschlüsse, DURAN® PURE Premium
Lieferant: DWK Life Sciences
SCOT891088678EA 12.44 EUR
SCOT891088678 215-3740 215-4773 215-3739
Schraubverschlüsse, DURAN® PURE Premium
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
Premium-Kappen werden mit zuvor speziell gereinigten PTFE-beschichteten Silikondichtungen hergestellt und montiert. Aus Fluorpolymer (PFA - TpCh260TZ).
  • Hervorragende Temperaturbeständigkeit von -196 bis + 260 °C
  • Sehr hohe chemische Beständigkeit
  • Hohe Dichtheit durch Verwendung einer PTFE-beschichteten Silikondichtung
  • Keine Farbstoffzusätze (Auswaschen von Farbstoffen wird vermieden)