Schläuche für rotarus® Pumpen, PharMed® BPT
Lieferant: HIRSCHMANN
95213013 95213710 95213703 95213525 95213522 95213510 95213503 95213017 95213015 95213722 95213012 95213011 95213010 95213016 95213725 95213717
HIRS95213013EA 224 EUR
HIRS95213013 HIRS95213710 HIRS95213703 HIRS95213525 HIRS95213522 HIRS95213510 HIRS95213503 HIRS95213017 HIRS95213015 HIRS95213722 HIRS95213012 HIRS95213011 HIRS95213010 HIRS95213016 HIRS95213725 HIRS95213717
Schläuche für rotarus® Pumpen, PharMed® BPT
Schläuche Transferschlauch
Biokompatible Schläuche für sensitive Anwendungen in der Pharmazeutik und Biotechnologie. Gute allgemeine Chemikalienbeständigkeit, ausgezeichnetete Beständigkeit gegen Säure, Alkali und Oxidation, Licht- und UV-Strahlen-undurchlässig.
  • Temperaturbeständig: −50...+35 °C
  • Härte (Shore A): 64