Schläuche für rotarus® Pumpen, Tygon® Chemical
Lieferant: HIRSCHMANN
95215013 95215018 95215016 95215015
HIRS95215013EA 366 EUR
HIRS95215013 HIRS95215018 HIRS95215016 HIRS95215015
Schläuche für rotarus® Pumpen, Tygon® Chemical
Schläuche Transferschlauch
Diese Schläuche bieten eine sehr hohe chemische Resistenz gegenüber Säuren, Basen, Salze, Ketone, und Alkoholen.
  • Temperaturbeständig: −60...+74 °C
  • Härte (Shore A): 61