Schläuche für rotarus® Pumpen, Tygon® LFL
Lieferant: HIRSCHMANN
95223011 95223013 95223015 95223016 95223017
HIRS95223011EA 354 EUR
HIRS95223011 HIRS95223013 HIRS95223015 HIRS95223016 HIRS95223017
Schläuche für rotarus® Pumpen, Tygon® LFL
Schläuche Transferschlauch
Long Flex Life Pumpenschläuche für allgemeine Anwendungen im Labor und in der Industrie, mit langer Lebensdauer. Der Schlauch hat die höchste Biegewechselbeständigeit aller transparenten Tygon® Schläuche, eine extrem geringe Partikelablösung, eine breite chemische Beständigkeit, und eine lange Lebensdauer.
  • Temperaturbeständig: −54...+74 °C
  • Härte (Shore A): 46