Schläuche für rotarus® Pumpen, Tygon® LMT-55
Lieferant: HIRSCHMANN
95222510 95222517 95222035 95222012 95222525 95222501 95222502 95222503 95222506 95222509 95222512 95222515 95222518 95222522 95222526 95222014 95222037 95222038 95222013 95222015 95222702 95222703 95222710 95222717 95222722 95222725 95222019 95222017 95222018 95222036 95222011 95222016
HIRS95222510EA 96 EUR
HIRS95222510 HIRS95222517 HIRS95222035 HIRS95222012 HIRS95222525 HIRS95222501 HIRS95222502 HIRS95222503 HIRS95222506 HIRS95222509 HIRS95222512 HIRS95222515 HIRS95222518 HIRS95222522 HIRS95222526 HIRS95222014 HIRS95222037 HIRS95222038 HIRS95222013 HIRS95222015 HIRS95222702 HIRS95222703 HIRS95222710 HIRS95222717 HIRS95222722 HIRS95222725 HIRS95222019 HIRS95222017 HIRS95222018 HIRS95222036 HIRS95222011 HIRS95222016
Schläuche für rotarus® Pumpen, Tygon® LMT-55
Schläuche Transferschlauch
DEHP- und phthalatfreier Schlauch für Laboranwendungen.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Lot-to-Lot-Konsistenz für reproduzierbare Ergebnisse
  • Enthält kein BPA oder Phthalate
  • Entspricht FDA, NSF, 3-A, erfüllt USP Klasse VI
Dieser Schlauch ist kristallklar und flexibel, langlebig und rissbeständig. Er liefert die gleiche überlegene Leistung, die Sie bereits kennen, ist aber jetzt ohne DEHP-Weichmacher erhältlich. Widersteht den meisten anorganischen Chemikalien, die in einem Labor genutzt werden. Der Schlauch ist nicht oxidierend und nicht kontaminierend und weniger durchlässig als Gummischläuche. Die glasig-glatte Innenbohrung erleichtert die Reinigung und vermeidet Absetzungen. Der Schlauch ist zudem abriebfest.
Temperaturbeständig: −50...+74 °C
Härte (Shore A): 55
Dichte: 1,18