Kühlbrutschränke, Heratherm™ IMP Serie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
466-0606EA 7943 EUR
466-0606 466-0607
Kühlbrutschränke, Heratherm™ IMP Serie
Brutschränke Kühlbrutschränke
Heratherm Kühlbrutschränke sind mit der Peltier-Technologie ausgestattet, welche die Probenintegrität bei Temperaturen von 5 bis 70 °C aufrechterhält, haben einen sehr niedrigen Energieverbrauch und müssen nie abgetaut werden. Die Peltier-Technologie gewährleistet Temperaturgleichmäßigkeit und -Stabilität mit minimalen Störungen durch Vibrationen. Die kompakten Einheiten verfügen über einen Edelstahl-Innenraum, eine große, klare Vakuumfluoreszenz-Anzeige und eine innere Glastür zur sicheren Betrachtung der Proben.
  • Mikroprozessor-Kontrolle, jeweils 10 Programme mit 10 Temperaturstufen, Loop-Funktion, Zeitanzeige mit Wochen/Tag oder Echtzeit-Modus
  • Zugangsöffnung, RS232 Interface zur Datenaufzeichnung, Edelstahl Innenraum (DIN 1.4301) mit abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
  • Beheizte Tür mit intelligenter Energiekontrolle gewährleistet auch bei niedrigen Temperaturen eine reduzierte Kondensation
  • Einstellbarer Übertemperaturschutz (Klasse 2) zum Schutz der Proben un des Brutschranks
  • Die Lüftergeschwindigkeit passt sich automatisch an, um eine optimale Temperaturleistung zu erzielen
Die Geräte verfügen über eine PID-Kontrolle mit automatischer Fehleranalyse beim Start, um eine korrekte Kontrolle zu gewährleisten, die Benutzer können die Temperatur in 0,1°C Schritten einstellen und per Knopfdruck kalibrieren. Ein flexibles Einlagensystem mit einem Kippsicherung, ermöglicht eine optimale Bestückung. Das Tischmodell IMP180 mit Nivellierfüßen ist stapelbar, ohne das Werkzeug oder Stapelvorrichtungen benötigt werden. Das Standmodell IMP400 hat justierbare Rollen für einfache Umplatzierung.
Lieferumfang: Werden mit zwei Edelstahl-Einlegeböden und Zugagngsöffnung mit 42 mm Ø geliefert