Tischtrübungsmessgeräte, TU52
Lieferant: Hach
LPV4429903022 LZY898 LZY835 LZY901 LZY837 LZY899 LZY877
HACHLPV4429903022EA 6960 EUR
HACHLPV4429903022 HACHLZY898 HACHLZY835 HACHLZY901 HACHLZY837 HACHLZY899 HACHLZY877
Tischtrübungsmessgeräte, TU52
Trübungsmessgeräte
Diese Lasertrübungsmessgeräte verfügen über ein leistungsfähiges optisches Messsystem. Mittels elektromagnetischer Wellen ermöglicht es die RFID (Radio-Frequency Identification),Tags zu identifizieren und nachzuverfolgen.
  • Einzigartige 90×360° Erkennungstechnologie
  • Übereinstimmende Ergebnisse zwischen
  • Labor und Prozess
  • Datenmanagement durch USB-Anschluss oder Ethernet-Schnittstelle
Sie können sowohl für Prozess- als auch Labormessungen in Trinkwasser-Anwendungen mit niedrigen Trübungsbereichen verwendet werden.
Standards: ISO 7027 und EPA 180.1
Lieferumfang: Werden mit Bedienungsanleitung, einem Stablcal® Set (10, 20, 600 NTU), Netzteil, einer Staubschutzhaube und einem Küvettenhalter geliefert.
Bitte beachten Bei Export verwenden Sie bitte die Version ohne RFID.