Desinfektionsgel für die Hände, Sterillium® Gel pure
Lieferant: Bode
981451 981452 981453 981454 981451_1 981452_1 981453_1 981454_1
115-2239EA 139 EUR
115-2239 115-2240 115-2241 115-2242 115-2243 115-2244 115-2245 115-2246
Desinfektionsgel für die Hände, Sterillium® Gel pure
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsgel für die Haut
Sterillium® Gel pure ist ein gebrauchsfertiges alkoholisches Einreibepräparat, das sofort und unabhängig von Wasser und Waschbecken eingesetzt werden kann. Die qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffe des Gels sorgen für eine sichere und hautfreundliche Desinfektion und ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit.
  • Breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren, inklusive Norovirus-Wirksamkeit (MNV)* innerhalbder hygienischen Händedesinfektion
  • Angenehmes Hautgefühl ohne klebrige Rückstände
  • Nachweislich erhöhte Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung
  • Farbstoff- und parfümfrei
  • CleanSafe-Flasche mit vormontierter Einwegpumpe
  • Kollabierbare, luftdichte Verpackung für optimale Restentleerung
  • Keine Tropfenbildung durch Rücksaugeffekt mit der Clean-Tip Technologie
  • Voreingestellte Dosiermenge von 1,1 ml pro Hub
Standards: EN 1500, EN 455-1, ASTM D5151