Fittings für HPLC und UHPLC, wiederverwendbar, EXP®
Lieferant: Restek
25937 25938 25939 25926 25928 25930 25932 25933 25934 25935 25927 25929 25931 25936 25940
REST25937EA 79 EUR
REST25937 REST25938 REST25939 REST25926 REST25928 REST25930 REST25932 REST25933 REST25934 REST25935 REST25927 REST25929 REST25931 REST25936 REST25940
Fittings für HPLC und UHPLC, wiederverwendbar, EXP®
Fittings und Verbinder
EXP® wiederverwendbare Fittings für einfache und zuverlässige HPLC- und UHPLC-Verbindungen für 10 bis 32 Fittings und ¹/₁₆"-Schläuche.
  • Handfester Fitting-Stil erzielt mühelose HPLC-Dichtungen ohne Werkzeug für eine 600+ bar-Dichtung
  • Sowohl handfester als auch Sechskantkopf-Stil lassen sich mit einem Schraubenschlüssel festziehen für zuverlässige UHPLC-Verwendung bis zu 1379+ bar
  • Ferrule kann wiederholt installiert werden, ohne die Hochdruckdichtung zu beeinträchtigen
  • Hybrid-Design kombiniert die Haltbarkeit von Titan mit der Dichtfähigkeit von PEEK
  • Hochmodernes System bietet ZDV-Verbindung (Kein Totvolumen) zu jedem 10 bis 32 Innenanschluss
  • Kompatibel mit ¹/₁₆" PEEK und Edelstahlrohren