Mikrozentrifugen, belüftet/gekühlt, MIKRO 220/220 R
Lieferant: Hettich
2200 2205 2205DGW17
521-0908EA 3139 EUR
521-0908 521-0909 HETT2205DGW17
Mikrozentrifugen, belüftet/gekühlt, MIKRO 220/220 R
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Leistungsstarke, kompakte Tischzentrifugen mit geräuscharmem und geschmeidigem Lauf zur Verarbeitung von Mikroliterröhrchen (0,2 bis 2,0 ml), die in Kliniklabors sowie in der Genforschung, Virologie und Bakteriologie Verwendung finden.
  • Folientastatur zur Schnelleingabe von Daten, Drehknopf, Metallgehäuse und -deckel, Rotorkammer aus Edelstahl, Sichtfenster im Deckel
  • Speicherfunktion für 10 Programme
  • Neun vorwählbare Beschleunigungs- bzw. Verzögerungsphasen oder ungebremster Auslauf
  • MIKRO 220 R: Stufenlose Einstellung von –20 bis +40 °C, Fast Cool-Funktion
  • Sicherheitsmerkmale: Deckelverriegelung und -fixierung bei laufendem Rotor, Notfallentriegelung für Deckel, Überhitzungsschutz für den Motor, Kammerüberhitzungsschutz (bei MIKRO 220 R), Unwuchtabschaltung, automatische Rotorerkennung, Deckelhaltevorrichtung
Die gekühlte MIKRO 220 R nimmt auch Röhrchen mit bis zu 50 ml auf und ist speziell auf die Erfordernisse der Probenvorbereitung für PCR-Anwendungen ausgelegt.
Bestellinformation: Rotoren und Zubehör sind separat erhältlich.